missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF1 Protein
A cDNA sequence encoding the IGF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
136.00€ - 351.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 3479 |
---|---|
Nombre | IGF1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | IGF1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914638
|
enQuireBio™
QP10680-100UG |
100 μg |
136.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934638
|
enQuireBio™
QP10680-500UG |
500 μg |
212.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924638
|
enQuireBio™
QP10680-1MG |
1 mg |
351.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
3479 | |
Research Use Only | |
IGF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPETLCGAEL VDALQFVCGD RGFYFNKPTG YGSSSRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPAKSA | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC(b) Analysis by SDS-PAGE. |
IGF1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine BALB/C 3T3 cells is less than 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1M 106 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 20mM PBS, pH 7.0, 130mM NaCl. |