missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IGF1 Isoform 2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IGF1 Isoform 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8549-ec-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16055221

  • 437.00€ / 100 microgramos


Fecha estimada de envío
18-09-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

NP_000609.1
IGF1 Isoform 2 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
3479
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IGF1
Recombinant Protein
E. coli
GPETLCGAEL VDALQFVCGD RGFYFNKPTG YGSSSRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPAKSA
Videos
Documentos