Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFT20 Protein
A cDNA sequence encoding the IFT20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 3185.00€
Especificaciones
Nombre IFT20 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15930229 Ver documentos enQuireBio™
QP12379-5UG
5 μg 107.00€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
15920229 Ver documentos enQuireBio™
QP12379-20UG
20 μg 161.00€
20 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
15910229 Ver documentos enQuireBio™
QP12379-1MG
1 mg 3185.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
IFT20 Protein
His
Human
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAKDILGEAG LHFDELNKLR VLDPEVTQQT IELKEECKDF VDKIGQFQKI VGGLIELVDQ LAKEAENEKM KAIGARNLLK SIAKQREAQQ QQLQALIAEK KMQLERYRVE YEALCKVEAE QNEFIDQFIF QK