Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNAR2 / IFNABR Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFNAR2 / IFNABR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6204-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051550
  • 1180.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
25-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_000865.2
IFNAR2 / IFNABR Protein
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
3455
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Ifnar2
Recombinant Protein
E. coli
ISYDSPDYTD ESCTFKISLR NFRSILSWEL KNHSIVPTHY TLLYTIMSKP EDLKVVKNCA NTTRSFCDLT DEWRSTHEAY VTVLEGFSGN TTLFSCSHNF WLAIDMSFEP PEFEIVGFTN HINVMVKFPS IVEEELQFDL SLVIEEQSEG IVKKHKPEIK GNMSGNFTYI IDKLIPNTNY CVSVYLEHSD EQAVIKSPLK CTLLPPGQES ESAESAK