Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IFN-alpha 7/IFNA7 Protein
Product Code. 18767156
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Unit Size:
50µg
Product Code. Quantity Conditionnement
18767156 50 μg 50µg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18767156 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 11079IF050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    568.05€
    509.25€ / 50 microgramos
    Ahorro 58.80€
    10% Descuento
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Measured in anti-viral assays using HeLa human cervical epithelial carcinoma cells infected with encephalomyocarditis (EMC) virus. Meager, A. (1987) in Lymphokines and Interferons, a Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 129. The ED50 for this effect is 1.50-30.0 pg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accession Number P01567.1
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gene ID (Entrez) 3444
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-observed: 18-22 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 20 kDa
Quantity 50 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IFN-alpha 7/IFNA7 protein Cys24-Asp189
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin Concentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias IFNA7, IFNalpha J1, IFN-alpha J1, interferon alpha-7, interferon alpha-J1, interferon, alpha 7
Conjugate Unconjugated
Reconstitution Reconstitute at 100 μg/mL in PBS.
Product Line R&D Systems
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein IFN-alpha J1/IFNA7
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.