Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFN a 2b Protein
A cDNA sequence encoding the IFN a 2b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2120.00€
Especificaciones
Nombre | IFN a 2b Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The specific activity was determined by the dose-dependent cytotoxicity of the human TF-1 cell line (human erythroleukemic indicator cell line) and is typically 0.02-0.08ng/ml. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914618
|
enQuireBio™
QP10674-HEK-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924608
|
enQuireBio™
QP10674-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944608
|
enQuireBio™
QP10674-20UG |
20 μg |
137.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15954608
|
enQuireBio™
QP10674-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934608
|
enQuireBio™
QP10674-1MG |
1 mg |
2120.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
IFN a 2b Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MCDLPQTHSL GSRRTLMLLA QMRRISLFSC LKDRHDFGFP QEEFGNQFQK AETIPVLHEM IQQIFNLFST KDSSAAWDET LLDKFYTELY QQLNDLEACV IQGVGVTETP LMKEDSILAV RKYFQRITLY LKEKKYSPCA WEVVRAEIMR SFSLSTNLQE SLRSKE | |
Greater than 95% as obsereved by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The specific activity was determined by the dose-dependent cytotoxicity of the human TF-1 cell line (human erythroleukemic indicator cell line) and is typically 0.02-0.08ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
The IFN-a 2b was lyophilized from 1 mg/ml in 1xPBS. |