Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFN a 1 Protein
A cDNA sequence encoding the IFN a 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 3540.00€
Especificaciones
Nombre IFN a 1 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag Untagged
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15950209 Ver documentos enQuireBio™
QP12373-5UG
5 μg 107.00€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
06-07-2020
Añadir a la cesta
15940209 Ver documentos enQuireBio™
QP12373-20UG
20 μg 161.00€
20 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
06-07-2020
Añadir a la cesta
15930209 Ver documentos enQuireBio™
QP12373-1MG
1 mg 3540.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
06-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
IFN a 1 Protein
Untagged
Human
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MCDLPETHSL DNRRTLMLLA QMSRISPSSC LMDRHDFGFP QEEFDGNQFQ KAPAISVLHE LIQQIFNLFT TKDSSAAWDE DLLDKFCTEL YQQLNDLEAC VMQEERVGET PLMNVDSILA VKKYFRRITL YLTEKKYSPC AWEVVRAEIM RSLSLSTNLQ ERLRRKE