Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDI2 Protein
A cDNA sequence encoding the IDI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 91734 |
---|---|
Nombre | IDI2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | IDI2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15970189
|
enQuireBio™
QP12367-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15960189
|
enQuireBio™
QP12367-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15950189
|
enQuireBio™
QP12367-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
91734 | |
Research Use Only | |
IDI2 | |
Human | |
His | |
IDI2 solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
IDI2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDINLDWVD RRQLQRLEEM LIVVDENDKV IGADTKRNCH LNENIEKGLL HRAFSVVLFN TKNRILIQQR SDTKVTFPGY FTDSCSSHPL YNPAELEEKD AIGVRRAAQR RLQAELGIPG EQISPEDIVF MTIYHHKAKS DRIWGEHEIC YLLLVRKNVT LNPDPSETKS ILYLSQEELW ELLEREARGE VKVTPWLRTI AERFLYRWWP HLDDVTPFVE LHKIHRV | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |