Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDH3B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IDH3B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6193-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051460
Cantidad Precio
1 1180.00€ / 500 microgramos
3 1100.47€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001317692.1
IDH3B Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
3420
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IDH3B
Recombinant Protein
E. coli
ASRSQAEDVR VEGSFPVTML PGDGVGPELM HAVKEVFKAA AVPVEFQEHH LSEVQNMASE EKLEQVLSSM KENKVAIIGK IHTPMEYKGE LASYDMRLRR KLDLFANVVH VKSLPGYMTR HNNLDLVIIR EQTEGEYSSL EHESARGVIE CLKIVTRAKS QRIAKFAFDY ATKKGRGKVT AVHKANIMKL GDGLFLQCCE EVAELYPKIK FETMIIDNCC MQLVQNPYQF DVLVMPNLYG NIIDNLAAGL VGGAGVVPGE SYSAEYAVFE TGARHPFAQA VGRNIANPTA MLLSASNMLR HLNLEYHSSM IADAVKKVIK VGKVRTRDMG GYSTTTDFIK SVIGHLQTKG S