Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDH1 Protein
A cDNA sequence encoding the IDH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 3417 |
---|---|
Nombre | IDH1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | IDH1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15954598
|
enQuireBio™
QP10671-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944598
|
enQuireBio™
QP10671-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934598
|
enQuireBio™
QP10671-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
3417 | |
Research Use Only | |
IDH1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSKKISGGSV VEMQGDEMTR IIWELIKEKL IFPYVELDLH SYDLGIENRD ATNDQVTKDA AEAIKKHNVG VKCATITPDE KRVEEFKLKQ MWKSPNGTIR NILGGTVFRE AIICKNIPRL VSGWVKPIII GRHAYGDQYR ATDFVVPGPG KVEITYTPSD GTQKVTYLVH NFEEGGGVAM GMYNQDKSIE DFAHSSFQMA LSKGWPLYLS TKNTILKKYD GRFKDIFQEI YDKQYKSQFE AQKIWYEHRL IDDMVAQAMK SEGGFIWACK NYDGDVQSDS VAQGYGSLGM MTSVLVCPDG KTVEAEAAHG TVTRHYRMYQ KGQETSTNPI ASIFAWTRGL AHRAKLDNNK ELAFFANALE EVSIETIEAG FMTKDLAACI KGLPNVQRSD YLNTFEFMDK LGENLKIKLA QAKL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
IDH1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The Specific activity is > 0.7 units/ml. One unit will convert 1.0 umole of isocitrate to alpha-ketoglutarate per minute at pH7.5 at 25C. | |
Human | |
His | |
The IDH1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT, 0.1mM PMSF and 20% glycerol. |