Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hyaluronidase-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hyaluronidase-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9753-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16078661
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003764.3
Hyaluronidase-2 Protein
Research Use Only
HYAL2
Recombinant Protein
Yeast
MELKPTAPPI FTGRPFVVAW DVPTQDCGPR LKVPLDLNAF DVQASPNEGF VNQNITIFYR DRLGLYPRFD SAGRSVHGGV PQNVSLWAHR KMLQKRVEHY IRTQESAGLA VIDWEDWRPV WVRNWQDKDV YRRLSRQLVA SRHPDWPPDR IVKQAQYEFE FAAQQFMLET LRYVKAVRPR HLWGFYLFPD CYNHDYVQNW ESYTGRCPDV EVARNDQLAW LWAESTALFP SVYLDETLAS SRHGRNFVSF RVQEALRVAR THHANHALPV YVFTRPTYSR RLTGLSEMDL ISTIGESAAL GAAGVILWGD AGYTTSTETC QYLKDYLTRL LVPYVVNVSW ATQYCSRAQC HGHGRCVRRN PSASTFLHLS TNSFRLVPGH APGEPQLRPV GELSWADIDH LQTHFRCQCY LGWSGEQCQW DHRQAAGG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8692
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol