missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HVEM / TNFRSF14 Protein

A DNA sequence encoding the Human HVEM / TNFRSF14, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 570.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_003811.2
ID de gen (Entrez) 8764
Nombre HVEM / TNFRSF14 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15913658
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10371-YE-20UG
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15903658
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10371-YE-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15923658
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10371-YE-250UG
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_003811.2
HVEM / TNFRSF14 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
Yeast
LPSCKEDEYP VGSECCPKCS PGYRVKEACG ELTGTVCEPC PPGTYIAHLN GLSKCLQCQM CDPAMGLRAS RNCSRTENAV CGCSPGHFCI VQDGDHCAAC RAYATSSPGQ RVQKGGTESQ DTLCQNCPPG TFSPNGTLEE CQHQTKCSWL VTKAGAGTSS SHWVEPKSSD KTHTCPPCPA PEFEGAPSVF LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPTP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTPPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
8764
Research Use Only
TNFRSF14
The biologically active as determined by its ability to inhibit TNF-beta -mediated cytotoxicity using murine L929 cells.
Human
FC
0.2 um filtered PBS, pH7.4, with 3 % Trehalose, lyophilized
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications