Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPA1B Protein
A cDNA sequence encoding the HSPA1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | HSPA1B Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920079
|
enQuireBio™
QP12328-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15900079
|
enQuireBio™
QP12328-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910079
|
enQuireBio™
QP12328-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
HSPA1B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The protein was filtered (0.4microm) and lyophilized from a 0.5 mg/ml solution containing 50mM phosphate buffer, 75mM NaCl, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS AKAAAIGIDL GTTYSCVGVF QHGKVEIIAN DQGNRTTPSY VAFTDTERLI GDAAKNQVAL NPQNTVFDAK RLIGRKFGDP VVQSDMKHWP FQVINDGDKP KVQVSYKGET KAFYPEEISS MVLTKMKEIA EAYLGYPVTN AVITVPAYFN DSQRQATKDA GVIAGLNVLR IINEPTAAAI AYGLDRTGKG ERNVLIFDLG GGTFDVSILT IDDGIFEVKA TAGDTHLGGEDFDNRLVNHF VEEFKRKHKK DISQNKRAVR RLRTACERAK RTLSSSTQAS LEIDSLFEGI DFYTSITRAR FEELCSDLFR STLEPVEKAL RDAKLDKAQI HDLVLVGGST RIPKVQKLLQ DFFNGRDLNK SINPDEAVAY GAAVQAAILM GDKSENVQDL LLLDVAPLSL GLETAGGVMT ALIKRNSTIP TKQTQIFTTY SDNQPGVLIQ VYEGERAMTK DNNLLGRFEL SGIPPAPRGVPQIEVTFDID ANGILNVTAT DKSTGKANKI TITNDKGRLS KEEIERMVQE AEKYKAEDEV QRERVSAKNA LESYAFNMKS AVEDEGLKGK ISEADKKKVL DKCQEVISWL DANTLAEKDE FEHKRKELEQ VCNPIISGLY QGAGGPGPGG FGAQGPKGGS GSGPTIEEVD |