missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HSD17B14 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HSD17B14, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8019-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16052191

  • 675.00€ / 200 microgramos


Fecha estimada de envío
26-02-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

NP_057330.2
HSD17B14 Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
51171
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
HSD17B14
Recombinant Protein
E. coli
MATGTRYAGK VVVVTGGGRG IGAGIVRAFV NSGARVVICD KDESGGRALE QELPGAVFIL CDVTQEDDVK TLVSETIRRF GRLDCVVNNA GHHPPPQRPE ETSAQGFRQL LELNLLGTYT LTKLALPYLR KSQGNVINIS SLVGAIGQAQ AVPYVATKGA VTAMTKALAL DESPYGVRVN CISPGNIWTP LWEELAALMP DPRATIREGM LAQPLGRMGQ PAEVGAAAVF LASEANFCTG IELLVTGGAE LGYGCKASRS TPVDAPDIPS
Videos
Documentos