Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSD11B2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HSD11B2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9185-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16007811
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000187.3
HSD11B2 Protein
Research Use Only
HSD11B2
Recombinant Protein
Yeast
MERWPWPSGG AWLLVAARAL LQLLRSDLRL GRPLLAALAL LAALDWLCQR LLPPPAALAV LAAAGWIALS RLARPQRLPV ATRAVLITGC DSGFGKETAK KLDSMGFTVL ATVLELNSPG AIELRTCCSP RLRLLQMDLT KPGDISRVLE FTKAHTTSTG LWGLVNNAGH NEVVADAELS PVATFRSCME VNFFGALELT KGLLPLLRSS RGRIVTVGSP AGDMPYPCLG AYGTSKAAVA LLMDTFSCEL LPWGVKVSII QPGCFKTESV RNVGQWEKRK QLLLANLPQE LLQAYGKDYI EHLHGQFLHS LRLAMSDLTP VVDAITDALL AARPRRRYYP GQGLGLMYFI HYYLPEGLRR RFLQAFFISH CLPRALQPGQ PGTTPPQDAA QDPNLSPGPS PAVAR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3291
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol