Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSD11B1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HSD11B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001193670.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3290 |
Nombre | HSD11B1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16051390
|
enQuireBio™
QP6183-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16071390
|
enQuireBio™
QP6183-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061390
|
enQuireBio™
QP6183-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081390
|
enQuireBio™
QP6183-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16091390
|
enQuireBio™
QP6183-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16001400
|
enQuireBio™
QP6183-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001193670.1 | |
HSD11B1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3290 | |
Research Use Only | |
HSD11B1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EEFRPEMLQG KKVIVTGASK GIGREMAYHL AKMGAHVVVT ARSKETLQKV VSHCLELGAA SAHYIAGTME DMTFAEQFVA QAGKLMGGLD MLILNHITNT SLNLFHDDIH HVRKSMEVNF LSYVVLTVAA LPMLKQSNGS IVVVSSLAGK VAYPMVAAYS ASKFALDGFF SSIRKEYSVS RVNVSITLCV LGLIDTETAM KAVSGIVHMQ AAPKEECALE IIKGGALRQE EVYYDSSLWT TLLIRNPCRK ILEFLYSTSY NMDRFINK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |