Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HPV B19 Capsid protein VP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HPV B19 Capsid protein VP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7371-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058520
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
HPV B19 Capsid protein VP1 Protein
Research Use Only
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
10 μg
Not determined.
Recombinant Protein
E. coli
MTSVNSAEAS TGAGGGGSNS VKSMWSEGAT FSANSVTCTF SRQFLIPYDP EHHYKVFSPA ASSCHNASGK EAKVCTISPI MGYSTPWRYL DFNALNLFFS PLEFQHLIEN YGSIAPDALT VTISEIAVKD VTDKTGGGVQ VTDSTTGRLC MLVDHEYKYP YVLGQGQDTL APELPIWVYF PPQYAYLTVG DVNTQGISGD SKKLASEESA FYVLEHSSFQ LLGTGGTASM SYKFPPVPPE NLEGCSQHFY EMYNPLYGSR LGVPDTLGGD PKFRSLTHED HAIQPQNFMP GPLVNSVSTK EGDSSNTGAG KALTGLSTGT SQNTRISLRP GPVSQPYHHW DTDKYVTGIN AISHGQTTYG NAEDKEYQQG VGRFPNEKEQ LKQLQGLNMH TYFPNKGTQQ YTDQIERPLM VGSVWNRRAL HYESQLWSKI PNLDDSFKTQ FAALGGWGLH QPPPQIFLKI LPQSGPIGGI KSMGITTLVQ YAVGIMTVTM TFKLGPRKAT GRWNPQPGVY PPHAAGHLPY VLYDPTATDA KQHHRHGYEK PEELWTAKSR VHPL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.