Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HPSE Protein
A cDNA sequence encoding the HPSE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 3185.00€
Especificaciones
Nombre HPSE Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15929998 Ver documentos enQuireBio™
QP12304-5UG
5 μg 107.00€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
15919998 Ver documentos enQuireBio™
QP12304-20UG
20 μg 161.00€
20 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
15909998 Ver documentos enQuireBio™
QP12304-1MG
1 mg 3185.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
HPSE Protein
His
Human
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
HPSE
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQDVVDLD FFTQEPLHLV SPSFLSVTID ANLATDPRFL ILLGSPKLRT LARGLSPAYL RFGGTKTDFL IFDPKKESTF EERSYWQSQV NQDICKYGSI PPDVEEKLRL EWPYQEQLLL REHYQKKFKN STYSRSSVDV LYTFANCSGL DLIFGLNALL RTADLQWNSS NAQLLLDYCS SKGYNISWEL GNEPNSFLKK ADIFINGSQL GEDFIQLHKL LRKSTFKNAK LYGPDVGQPR RKTAKMLKSF LKAGGEVIDS VTWHHYYLNG RTATKEDFLN PDVLDIFISS VQKVFQVVES TRPGKKVWLG ETSSAYGGGA PLLSDTFAAG FMWLDKLGLS ARMGIEVVMR QVFFGAGNYH LVDENFDPLP DYWLSLLFKK LVGTKVLMAS VQGSKRRKLR VYLHCTNTDN PRYKEGDLTL YAINLHNVTK YLRLPYPFSN KQVDKYLLRP LGPHGLLSKS VQLNGLTLKM VDDQTLPPLM EKPLRPGSSL GLPAFSYSFF VIRNAKVAAC I
10855