Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HPCAL1 Protein
A cDNA sequence encoding the HPCAL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre HPCAL1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15949978
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12298-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15929978
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12298-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15939978
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12298-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
HPCAL1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The HPCAL1 protein solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1mM DTT 0.2M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGKQNSKLRP EVLQDLRENT EFTDHELQEW YKGFLKDCPT GHLTVDEFKK IYANFFPYGD ASKFAEHVFR TFDTNGDGTI DFREFIIALS VTSRGKLEQK LKWAFSMYDL DGNGYISRSE MLEIVQAIYK MVSSVMKMPE DESTPEKRTD KIFRQMDTNN DGKLSLEEFI RGAKSDPSIV RLLQCDPSSA SQF
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.