missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HOXC11 Protein
A cDNA sequence encoding the HOXC11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | HOXC11 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919978
|
enQuireBio™
QP12297-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909978
|
enQuireBio™
QP12297-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999968
|
enQuireBio™
QP12297-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
HOXC11 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
HOXC11 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFNSVNL GNFCSPSRKE RGADFGERGS CASNLYLPSC TYYMPEFSTV SSFLPQAPSR QISYPYSAQV PPVREVSYGL EPSGKWHHRN SYSSCYAAAD ELMHRECLPP STVTEILMKN EGSYGGHHHP SAPHATPAGF YSSVNKNSVL PQAFDRFFDN AYCGGGDPPA EPPCSGKGEA KGEPEAPPAS GLASRAEAGA EAEAEEENTN PSSSGSAHSV AKEPAKGAAP NAPRTRKKRC PYSKFQIREL EREFFFNVYI NKEKRLQLSR MLNLTDRQVK IWFQNRRMKE KKLSRDRLQY FSGNPLL | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |