Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein VENTX Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein VENTX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7496-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055283.1
Homeobox protein VENTX Protein
Research Use Only
VENTX
Recombinant Protein
E. coli
MRLSSSPPRG PQQLSSFGSV DWLSQSSCSG PTHTPRPADF SLGSLPGPGQ TSGAREPPQA VSIKEAAGSS NLPAPERTMA GLSKEPNTLR APRVRTAFTM EQVRTLEGVF QHHQYLSPLE RKRLAREMQL SEVQIKTWFQ NRRMKHKRQM QDPQLHSPFS GSLHAPPAFY STSSGLANGL QLLCPWAPLS GPQALMLPPG SFWGLCQVAQ EALASAGASC CGQPLASHPP TPGRPSLGPA LSTGPRGLCA MPQTGDAF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
27287
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol