Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein NANOG Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein NANOG, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8217-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093341
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001284627.1
Homeobox protein NANOG Protein
Research Use Only
NANOG
Recombinant Protein
E. coli
MSVDPACPQS LPCFEASDCK ESSPMPVICG PEENYPSLQM SSAEMPHTET VSPLPSSMDL LIQDSPDSST SPKGKQPTSA EKSVAKKEDK VPVKKQKTRT VFSSTQLCVL NDRFQRQKYL SLQQMQELSN ILNLSYKQVK TWFQNQRMKS KRWQKNNWPK NSNGVTQKAS APTYPSLYSS YHQGCLVNPT GNLPMWSNQT WNNSTWSNQT QNIQSWSNHS WNTQTWCTQS WNNQAWNSPF YNCGEESLQS CMQFQPNSPA SDLEAALEAA GEGLNVIQQT TRYFSTPQTM DLFLNYSMNM QPEDV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
79923
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol