Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HNRNPL Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HNRNPL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9182-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057791
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001005335.1
HNRNPL Protein
Research Use Only
HNRNPL
Recombinant Protein
Yeast
IRGLIDGVVE ADLVEALQEF GPISYVVVMP KKRQALVEFE DVLGACNAVN YAADNQIYIA GHPAFVNYST SQKISRPGDS DDSRSVNSVL LFTILNPIYS ITTDVLYTIC NPCGPVQRIV IFRKNGVQAM VEFDSVQSAQ RAKASLNGAD IYSGCCTLKI EYAKPTRLNV FKNDQDTWDY TNPNLSGQGD PGSNPNKRQR QPPLLGDHPA EYGGPHGGYH SHYHDEGYGP PPPHYEGRRM GPPVGGH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3191
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol