Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HN-1 / ARM2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HN-1 / ARM2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001002032.1
ID de gen (Entrez) 51155
Nombre HN-1 / ARM2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16003441
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8233-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16023441
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8233-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16013441
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8233-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16033441
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8233-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16043441
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8233-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16053441
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8233-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001002032.1
HN-1 / ARM2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
51155
Research Use Only
HN1
Recombinant Protein
E. coli
TTTTTFKGVD PNSRNSSRVL RPPGGGSNFS LGFDEPTEQP VRKNKMASNI FGTPEENQAS WAKSAGAKSS GGREDLESSG LQRRNSSEAS SGDFLDLKGE GDIHENVDTD LPGSLGQSEE KPVPAAPVPS PVAPAPVPSR RNPPGGKSSL VLG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.