missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HLA-G Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-G, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP10083-ma-20ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15922838

Cantidad Precio
1 469.00€ / 20 microgramos
6 438.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta


Especificaciones

Especificaciones

NP_002118.1
HLA-G Protein
20 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3135
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
HLA-G
Recombinant Protein
Mammal
GSHSMRYFSA AVSRPGRGEP RFIAMGYVDD TQFVRFDSDS ACPRMEPRAP WVEQEGPEYW EEETRNTKAH AQTDRMNLQT LRGYYNQSEA SSHTLQWMIG CDLGSDGRLL RGYEQYAYDG KDYLALNEDL RSWTAADTAA QISKRKCEAA NVAEQRRAYL EGTCVEWLHR YLENGKEMLQ RADPPKTHVT HHPVFDYEAT LRCWALGFYP AEIILTWQRD GEDQTQDVEL VETRPAGDGT FQKWAAVVVP SGEEQRYTCH VQHEGLPEPL MLRWKQSSLP TIPIMGIVAG LVVLAAVVTG AAVAAVLWRK KSSD
Videos
Documentos