Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-G Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10083-ma-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932838
  • 945.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
25-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_002118.1
HLA-G Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3135
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
HLA-G
Recombinant Protein
Mammal
GSHSMRYFSA AVSRPGRGEP RFIAMGYVDD TQFVRFDSDS ACPRMEPRAP WVEQEGPEYW EEETRNTKAH AQTDRMNLQT LRGYYNQSEA SSHTLQWMIG CDLGSDGRLL RGYEQYAYDG KDYLALNEDL RSWTAADTAA QISKRKCEAA NVAEQRRAYL EGTCVEWLHR YLENGKEMLQ RADPPKTHVT HHPVFDYEAT LRCWALGFYP AEIILTWQRD GEDQTQDVEL VETRPAGDGT FQKWAAVVVP SGEEQRYTCH VQHEGLPEPL MLRWKQSSLP TIPIMGIVAG LVVLAAVVTG AAVAAVLWRK KSSD