Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HK2 Protein
A cDNA sequence encoding the HK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 3099
Nombre HK2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen HK2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934588
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10667-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15914588
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10667-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15924588
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10667-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
3099
Research Use Only
HK2
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MIASHLLAYF FTELNHDQVQ KVDQYLYHMR LSDETLLEIS KRFRKEMEKG LGATTHPTAA VKMLPTFVRS TPDGTEHGEF LALDLGGTNF RVLWVKVTDN GLQKVEMENQ IYAIPEDIMR GSGTQLFDHI AECLANFMDK LQIKDKKLPL GFTFSFPCHQTKLDESFLVS WTKGFKSSGV EGRDVVALIR KAIQRRGDFD IDIVAVVNDT VGTMMTCGYD DHNCEIGLIV GTGSNACYME EMRHIDMVEG DEGRMCINME WGAFGDDGSL NDIRTEFDQE IDMGSLNPGK QLFEKMISGM YMGELVRLIL VKMAKEELLF GGKLSPELLN TGRFETKDISDIEGEKDGIR KAREVLMRLG LDPTQEDCVA THRICQIVST RSASLCAATL AAVLQRIKENKGEERLRSTI GVDGSVYKKH PHFAKRLHKT VRRLVPGCDV RFLRSEDGSG KGAAMVTAVAYRLADQHRAR QKTLEHLQLS HDQLLEVKRR MKVEMERGLS KETHASAPVK MLPTYVCATPDGTEKGDFLA LDLGGTNFRV LLVRVRNGKW GGVEMHNKIY AIPQEVMHGT GDELFDHIVQ CIADFLEYMG MKGVSLPLGF TFSFPCQQNS LDESILLKWT KGFKASGCEG EDVVTLLKEA IHRREEFDLD VVAVVNDTVG TMMTCGFEDP HCEVGLIVGT GSNACYMEEM RNVELVEGEE GRMCVNMEWG AFGDNGCLDD FRTEFDVAVD ELSLNPGKQR FEKMISGMYL GEIVRNILID FTKRGLLFRG RISERLKTRG IFETKFLSQI ESDCLALLQV RAILQHLGLE STCDDSIIVK EVCTVVARRA AQLCGAGMAA VVDRIRENRG LDALKVTVGV DGTLYKLHPH FAKVMHETVK DLAPKCDVSF LQSE
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
HK2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is 3-4 units/ml obtained by measuring the increase of NADPH in absorbance at 340 nm resulting from the reduction of NADP. In the coupled mode, one unit will produce 1.0 umole of NADPH per minute as glucose is phosphorylated by ATP at pH 7.4 at 30C.
Human
His
The protein (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8.0 and 10% glycerol.