Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone H3.3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone H3.3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6141-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051110
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_002098.1
Histone H3.3 Protein
Research Use Only
H3F3A
Recombinant Protein
E. coli
ARTKQTARKS TGGKAPRKQL ATKAARKSAP STGGVKKPHR YRPGTVALRE IRRYQKSTEL LIRKLPFQRL VREIAQDFKT DLRFQSAAIG ALQEASEAYL VGLFEDTNLC AIHAKRVTIM PKDIQLARRI RGERA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3020
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol