Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone H3.1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone H3.1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6161-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003520.1
Histone H3.1 Protein
Research Use Only
HIST1H3D
Recombinant Protein
E. coli
ARTKQTARKS TGGKAPRKQL ATKAARKSAP ATGGVKKPHR YRPGTVALRE IRRYQKSTEL LIRKLPFQRL VREIAQDFKT DLRFQSSAVM ALQEACEAYL VGLFEDTNLC AIHAKRVTIM PKDIQLARRI RGERA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8350
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol