Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone deacetylase 11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone deacetylase 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6151-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051190
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001129513.1
Histone deacetylase 11 Protein
Research Use Only
HDAC11
Recombinant Protein
E. coli
MLHTTQLYQH VPETRWPIVY SPRYNITFMG LEKLHPFDAG KWGKVINFLK EEKLLSDSML VEAREASEED LLVVHTRRYL NELKWSFAVA TITEIPPVIF LPNFLVQRKV LRPLRTQTGG TIMAGKLAVE RGWAINVGGG FHHCSSDRGG GFCAYADITL AIKFLFERVE GISRATIIDL DAHQGNGHER DFMDDKRVYI MDVYNRHIYP GDRFAKQAIR RKVELEWGTE DDEYLDKVER NIKKSLQEHL PDVVVYNAGT DILEGDRLGG LSISPAGIVK RDELVFRMVR GRRVPILMVT SGGYQKRTAR IIADSILNLF GLGLIGPESP SVSAQNSDTP LLPPAVP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
79885
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol