missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histidine--tRNA ligase, cytoplasmic Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histidine--tRNA ligase, cytoplasmic, was expressed in the hosts and tags indicated.
555.00€ - 1540.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001244969.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3035 |
Nombre | Histidine--tRNA ligase, cytoplasmic Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912798
|
enQuireBio™
QP10038-BA-20UG |
20 μg |
555.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902798
|
enQuireBio™
QP10038-BA-100UG |
100 μg |
1540.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922798
|
enQuireBio™
QP10038-BA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001244969.1 | |
Histidine--tRNA ligase, cytoplasmic Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3035 | |
Research Use Only | |
HARS | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
AERAALEELV KLQGERVRGL KQQKASAELI EEEVAKLLKL KAQLGPDESK QKFVLKTPKG TRDYSPRQMA VREKVFDVII RCFKRHGAEV IDTPVFELKE TLMGKYGEDS KLIYDLKDQG GELLSLRYDL TVPFARYLAM NKLTNIKRYH IAKVYRRDNP AMTRGRYREF YQCDFDIAGN FDPMIPDAEC LKIMCEILSS LQIGDFLVKV NDRRILDGMF AICGVSDSKF RTICSSVDKL DKVSWEEVKN EMVGEKGLAP EVADRIGDYV QQHGGVSLVE QLLQDPKLSQ NKQALEGLGD LKLLFEYLTL FGIDDKISFD LSLARGLDYY TGVIYEAVLL QTPAQAGEEP LGVGSVAAGG RYDGLVGMFD PKGRKVPCVG LSIGVERIFS IVEQRLEALE EKIRTTETQV LVASAQKKLL EERLKLVSEL WDAGIKAELL YKKNPKLLNQ LQYCEEAGIP LVAIIGEQEL KDGVIKLRSV TSREEVDVRR EDLVEEIKRR TGQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |