Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HINT2 Protein
A cDNA sequence encoding the HINT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre HINT2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15929788
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12235-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15909788
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12235-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15919788
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12235-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
HINT2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
HINT2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVAATGVR GGQVRGAAGV TDGNEVAKAQ QATPGGAAPT IFSRILDKSL PADILYEDQQ CLVFRDVAPQ APVHFLVIPK KPIPRISQAE EEDQQLLGHL LLVAKQTAKA EGLGDGYRLV INDGKLGAQS VYHLHIHVLG GRQLQWPPG
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.