Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HHEX Protein
A cDNA sequence encoding the HHEX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1810.00€
Especificaciones
Nombre | HHEX Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | His |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15909778
|
enQuireBio™
QP12231-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15999768
|
enQuireBio™
QP12231-10UG |
10 μg |
205.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15989768
|
enQuireBio™
QP12231-100UG |
100 μg |
1810.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
HHEX Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. | |
HHEX |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQYPHPG PAAGAVGVPL YAPTPLLQPA HPTPFYIEDI LGRGPAAPTP APTLPSPNSS FTSLVSPYRT PVYEPTPIHP AFSHHSAAAL AAAYGPGGFG GPLYPFPRTV NDYTHALLRH DPLGKPLLWS PFLQRPLHKR KGGQVRFSND QTIELEKKFE TQKYLSPPER KRLAKMLQLS ERQVKTWFQN RRAKWRRLKQ ENPQSNKKEE LESLDSSCDQ RQDLPSEQNK GASLDSSQCS PSPASQEDLE SEISEDSDQE VDIEGDKSYF NAG | |
3087 |