Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HGF Protein
A cDNA sequence encoding the HGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 6510.00€
Especificaciones
Nombre HGF Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The specific activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of the monkey epithelial cell line 4MBr-5 and is typically 10-50ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15944578
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10665-HEK-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15924578
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10665-HEK-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15934578
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10665-HEK-1MG
1 mg
6510.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
HGF Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Human (HEK293)
32-QRKRRNTIHE FKKSAKTTLI KIDPALKIKT KKVNTADQCA NRCTRNKGLP FTCKAFVFDK ARKQCLWFPF NSMSSGVKKE FGHEFDLYEN KDYIRNCIIG KGRSYKGTVS ITKSGIKCQP WSSMIPHEHS FLPSSYRGKD LQENYCRNPR GEEGGPWCFT SNPEVRYEVC DIPQCSEVEC MTCNGESYRG LMDHTESGKI CQRWDHQTPH RHKFLPERYP DKGFDDNYCR NPDGQPRPWC YTLDPHTRWE YCAIKTCADN TMNDTDVPLE TTECIQGQGE GYRGTVNTIW NGIPCQRWDS QYPHEHDMTP ENFKCKDLRE NYCRNPDGSE SPWCFTTDPN IRVGYCSQIP NCDMSHGQDC YRGNGKNYMG NLSQTRSGLT CSMWDKNMED LHRHIFWEPD ASKLNENYCR NPDDDAHGPW CYTGNPLIPW DYCPISRCEG DTTPTIVNLD HPVISCAKTK QLRVVNGIPT RTNIGWMVSL RYRNKHICGG SLIKESWVLT ARQCFPSRDL KDYEAWLGIH DVHGRGDEKC KQVLNVSQLV YGPEGSDLVL MKLARPAVLD DFVSTIDLPN YGCTIPEKTS CSVYGWGYTG LINYDGLLRV AHLYIMGNEK CSQHHRGKVT LNESEICAGA EKIGSGPCEG DYGGPLVCEQ HKMRMVLGVI VPGRGCAIPN RPGIFVRVAY YAKWIHKIIL TYKVPQS-728
Greater than 95% as obsereved by SDS-PAGE.
Research Use Only
The specific activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of the monkey epithelial cell line 4MBr-5 and is typically 10-50ng/ml.
Human
Untagged
The HGF was lyophilized from 1 mg/ml in 1xPBS.