missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8440-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16094631

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001153145.1
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
Research Use Only
NSAP1
Recombinant Protein
E. coli
ATEHVNGNGT EEPMDTTSAV IHSENFQTLL DAGLPQKVAE KLDEIYVAGL VAHSDLDERA IEALKEFNED GALAVLQQFK DSDLSHVQNK SAFLCGVMKT YRQREKQGTK VADSSKGPDE AKIKALLERT GYTLDVTTGQ RKYGGPPPDS VYSGQQPSVG TEIFVGKIPR DLFEDELVPL FEKAGPIWDL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10492
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales