Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8472-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001244222.1
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
Research Use Only
HNRNPH1
Recombinant Protein
E. coli
MLGTEGGEGF VVKVRGLPWS CSADEVQRFF SDCKIQNGAQ GIRFIYTREG RPSGEAFVEL ESEDEVKLAL KKDRETMGHR YVEVFKSNNV EMDWVLKHTG PNSPDTANDG FVRLRGLPFG CSKEEIVQFF SGLEIVPNGI TLPVDFQGRS TGEAFVQFAS QEIAEKALKK HKERIGHRYI EIFKSSRAEV RTHYDPPRKL MAMQRPGPYD RPGAG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3187
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol