missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HES2 Protein

A cDNA sequence encoding the HES2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12219-2ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15919738

  • 137.00€ / 2 microgramos
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

HES2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGLPRRA GDAAELRKSL KPLLEKRRRA RINQSLSQLK GLILPLLGRE NSNCSKLEKA DVLEMTVRFL QELPASSWPT AAPLPCDSYR EGYSACVARL ARVLPACRVL EPAVSARLLE HLWRRAASAT LDGGRAGDSS GPSAPAPAPA SAPEPASAPV PSPPSPPCGP GLWRPW
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
HES2 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales