missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hermansky-Pudlak syndrome 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hermansky-Pudlak syndrome 1 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000186.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3257 |
Nombre | Hermansky-Pudlak syndrome 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16052071
|
enQuireBio™
QP7996-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16072071
|
enQuireBio™
QP7996-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16062071
|
enQuireBio™
QP7996-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082071
|
enQuireBio™
QP7996-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16092071
|
enQuireBio™
QP7996-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16002081
|
enQuireBio™
QP7996-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000186.2 | |
Hermansky-Pudlak syndrome 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform III | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3257 | |
Research Use Only | |
HPS1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKCVLVATEG AEVLFYWTDQ EFEESLRLKF GQSENEEEEL PALEDQLSTL LAPVIISSMT MLEKLSDTYT CFSTENGNFL YVLHLFGECL FIAINGDHTE SEGDLRRKLY VLKYLFEVHF GLVTVDGHLI RKELRPPDLA QRVQLWEHFQ SLLWTYSRLR EQEQCFAVEA LERLIHPQLC ELCIEALERH VIQAVNTSPE RGGEEALHAF LLVHSKLLAF YSSHSASSLR PADLLALILL VQDLYPSEST AEDDIQPSPR RARSSQNIPV QQAWSPHSTG PTGGSSAETE TDSFSLPEEY FTPAPSPGDQ SSGEDRRKAG GNNS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |