Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hermansky-Pudlak syndrome 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hermansky-Pudlak syndrome 1 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7996-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16092071
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000186.2
Hermansky-Pudlak syndrome 1 Protein
Research Use Only
HPS1
Recombinant Protein
E. coli
MKCVLVATEG AEVLFYWTDQ EFEESLRLKF GQSENEEEEL PALEDQLSTL LAPVIISSMT MLEKLSDTYT CFSTENGNFL YVLHLFGECL FIAINGDHTE SEGDLRRKLY VLKYLFEVHF GLVTVDGHLI RKELRPPDLA QRVQLWEHFQ SLLWTYSRLR EQEQCFAVEA LERLIHPQLC ELCIEALERH VIQAVNTSPE RGGEEALHAF LLVHSKLLAF YSSHSASSLR PADLLALILL VQDLYPSEST AEDDIQPSPR RARSSQNIPV QQAWSPHSTG PTGGSSAETE TDSFSLPEEY FTPAPSPGDQ SSGEDRRKAG GNNS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
3257
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform III
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol