missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Hermansky-Pudlak syndrome 1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hermansky-Pudlak syndrome 1 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7996-ec-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16072071

  • 3405.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000186.2
Hermansky-Pudlak syndrome 1 Protein
Research Use Only
HPS1
Recombinant Protein
E. coli
MKCVLVATEG AEVLFYWTDQ EFEESLRLKF GQSENEEEEL PALEDQLSTL LAPVIISSMT MLEKLSDTYT CFSTENGNFL YVLHLFGECL FIAINGDHTE SEGDLRRKLY VLKYLFEVHF GLVTVDGHLI RKELRPPDLA QRVQLWEHFQ SLLWTYSRLR EQEQCFAVEA LERLIHPQLC ELCIEALERH VIQAVNTSPE RGGEEALHAF LLVHSKLLAF YSSHSASSLR PADLLALILL VQDLYPSEST AEDDIQPSPR RARSSQNIPV QQAWSPHSTG PTGGSSAETE TDSFSLPEEY FTPAPSPGDQ SSGEDRRKAG GNNS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
3257
1 mg
Not determined.
Full Length of Isoform III
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales