missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HER2 / ErbB2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HER2 / ErbB2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5993-ec-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15919209

  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001005862.1
HER2 / ErbB2 Protein
Research Use Only
ERBB2
Recombinant Protein
E. coli
TQVCTGTDMK LRLPASPETH LDMLRHLYQG CQVVQGNLEL TYLPTNASLS FLQDIQEVQG YVLIAHNQVR QVPLQRLRIV RGTQLFEDNY ALAVLDNGDP LNNTTPVTGA SPGGLRELQL RSLTEILKGG VLIQRNPQLC YQDTILWKDI FHKNNQLALT LIDTNRSRAC HPCSPMCKGS RCWGESSEDC QSLTRTVCAG GCARCKGPLP TDCCHEQCAA GCTGPKHSDC LACLHFNHSG ICELHCPALV TYNTDTFESM PNPEGRYTFG ASCVTACPYN YLSTDVGSCT LVCPLHNQEV TAEDGTQRCE KCSKPCARVC YGLGMEHLRE VRAVTSANIQ EFAGCKKIFG SLAFLPESFD GDPASNTAPL QPEQLQVFET LEEITGYLYI SAWPDSLPDL SVFQNLQVIR GRILHNGAYS LTLQGLGISW LGLRSLRELG SGLALIHHNT HLCFVHTVPW DQLFRNPHQA LLHTANRPED ECVGEGLACH QLCARGHCWG PGPTQCVNCS QFLRGQECVE ECRVLQGLPR EYVNARHCLP CHPECQPQNG SVTCFGPEAD QCVACAHYKD PPFCVARCPS GVKPDLSYMP IWKFPDEEGA CQPCPINCTH SCVDLDDKGC PAEQRASPLT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2064
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales