Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heat shock protein 75 kDa, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heat shock protein 75 kDa, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001258978.1
ID de gen (Entrez) 10131
Nombre Heat shock protein 75 kDa, mitochondrial Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16014701
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8452-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16054701
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8452-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16004701
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8452-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16034701
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8452-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16044701
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8452-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16024701
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8452-EC-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001258978.1
Heat shock protein 75 kDa, mitochondrial Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
10131
Research Use Only
OTUB1
Recombinant Protein
E. coli
STQTAEDKEE PLHSIISSTE SVQGSTSKHE FQAETKKLLD IVARSLYSEK EVFIRELISN ASDALEKLRH KLVSDGQALP EMEIHLQTNA EKGTITIQDT GIGMTQEELV SNLGTIARSG SKAFLDALQN QAEASSKIIG QFGVGFYSAF MVADRVEVYS RSAAPGSLGY QWLSDGSGVF EIAEASGVRT GTKIIIHLKS DCKEFSSEAR VRDVVTKYSN FVSFPLYLNG RRMNTLQAIW MMDPKDVRE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.