Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heat shock protein 75 kDa, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heat shock protein 75 kDa, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8452-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16024701
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001258978.1
Heat shock protein 75 kDa, mitochondrial Protein
Research Use Only
OTUB1
Recombinant Protein
E. coli
STQTAEDKEE PLHSIISSTE SVQGSTSKHE FQAETKKLLD IVARSLYSEK EVFIRELISN ASDALEKLRH KLVSDGQALP EMEIHLQTNA EKGTITIQDT GIGMTQEELV SNLGTIARSG SKAFLDALQN QAEASSKIIG QFGVGFYSAF MVADRVEVYS RSAAPGSLGY QWLSDGSGVF EIAEASGVRT GTKIIIHLKS DCKEFSSEAR VRDVVTKYSN FVSFPLYLNG RRMNTLQAIW MMDPKDVRE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10131
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol