Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heat shock 70 kDa protein 13 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heat shock 70 kDa protein 13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8708-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056061
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_008879.3
Heat shock 70 kDa protein 13 Protein
Research Use Only
HSPA13
Recombinant Protein
E. coli
QQYLPLPTPK VIGIDLGTTY CSVGVFFPGT GKVKVIPDEN GHISIPSMVS FTDNDVYVGY ESVELADSNP QNTIYDAKRF IGKIFTAEEL EAEIGRYPFK VLNKNGMVEF SVTSNETITV SPEYVGSRLL LKLKEMAEAY LGMPVANAVI SVPAEFDLKQ RNSTIEAANL AGLKILRVIN EPTAAAMAYG LHKADVFHVL VIDLGGGTLD VSLLNKQGGM FLTRAMSGNN KLGGQDFNQR LLQYLYKQIY QTYGFVPSRK EEIHRLRQAV EMVKLNLTLH QSAQLSVLLT VEEQDRKEPH SSDTELPKDK LSSADDHRVN SGFGRGLSDK KSGESQVLFE TEISRKLFDT LNEDLFQKIL VPIQQVLKEG HLEKTEIDEV VLVGGSTRIP RIRQVIQEFF GKDPNTSVDP DLAVVTGVAI QAGIDGGSWP LQVSALEIPN KHLQKTNFN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6782
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol