Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDAC8 / HDACL1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HDAC8 / HDACL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001159890.1
ID de gen (Entrez) 55869
Nombre HDAC8 / HDACL1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16051210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6155-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16071210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6155-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16061210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6155-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16081210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6155-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16091210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6155-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16001220
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6155-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001159890.1
HDAC8 / HDACL1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
55869
Research Use Only
HDAC8
Recombinant Protein
E. coli
MEEPEEPADS GQSLVPVYIY SPEYVSMCDS LAKIPKRASM VHSLIEAYAL HKQMRIVKPK VASMEEMATF HTDAYLQHLQ KVSQEGDDDH PDSIEYGLGY DCPATEGIFD YAAAIGGATI TAAQCLIDGM CKVAINWSGG WHHAKKDEAS GFCYLNDAVL GILRLRRKFE RILYVDLDLH HGDGVEDAFS FTSKVMTVSL HKFSPGFFPG TGDVSDVGLG KGRYYSVNVP IQDGIQDEKY YQICESVLKE VYQAFNPKAV VLQLGADTIA GDPMCSFNMT PVGIGKCLKY ILQWQLATLI LGGGGYNLAN TARCWTYLTG VILGKTLSSE IPDHEFFTAY GPDYVLEITP SCRPDRNEPH RIQQILNYIK GNLKHVV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.