Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HBG1 Protein
A cDNA sequence encoding the HBG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre HBG1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15949438
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12121-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15929438
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12121-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15939438
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12121-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
HBG1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The HBG1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGHFTEE DKATITSLWG KVNVEDAGGE TLGRLLVVYP WTQRFFDSFG NLSSASAIMG NPKVKAHGKK VLTSLGDATK HLDDLKGTFA QLSELHCDKL HVDPENFKLL GNVLVTVLAI HFGKEFTPEV QASWQKMVTA VASALSSRYH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.