Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HBEGF / DTR Protein
Recombinant Protein
84.15€ - 1535.00€
Especificaciones
Nombre HBEGF / DTR Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag Untagged
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15935889 Ver documentos enQuireBio™
QP5305-10UG
10 μg 84.15€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
03-07-2020
Añadir a la cesta
15965889 Ver documentos enQuireBio™
QP5305-50UG
50 μg 203.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
03-07-2020
Añadir a la cesta
15925889 Ver documentos enQuireBio™
QP5305-100UG
100 μg 353.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
03-07-2020
Añadir a la cesta
15955889 Ver documentos enQuireBio™
QP5305-500UG
500 μg 900.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
03-07-2020
Añadir a la cesta
15945889 Ver documentos enQuireBio™
QP5305-1MG
1 mg 1535.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
03-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
HBEGF / DTR Protein
Untagged
Human
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
NP_001936.1
Recombinant Protein
E. coli
MDLQEADLDL . LRVTLSSKP Q. ALATPNKE EH. GKRKKKG KGL. GKKRDP CLRK. YKDFC IHGEC. KYVK ELRAPS. CIC HPGYHGERCH GLSL
1839
HBEGF