Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HbA1c Protein
A cDNA sequence encoding the HbA1c was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3330.00€
Specifications
Nombre | HbA1c Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15909428
|
enQuireBio™
QP12117-100UG |
100 μg |
137.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929428
|
enQuireBio™
QP12117-500UG |
500 μg |
212.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15919428
|
enQuireBio™
QP12117-10MG |
10 mg |
3330.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifications
HbA1c Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 96.0%. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
The HbA1c is supplied in a proprietary buffer formulation having pH 8.0. The HbA1c was dispensed on the basis of HbA1c not total hemoglobin. |