Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAUS1 Protein
A cDNA sequence encoding the HAUS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre HAUS1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15969388
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12106-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15949388
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12106-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15959388
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12106-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
HAUS1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
HAUS1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 50% glycerol, 0.2M NaCl and 2mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEPQEE RETQVAAWLK KIFGDHPIPQ YEVNPRTTEI LHHLSERNRV RDRDVYLVIE DLKQKASEYE SEAKYLQDLL MESVNFSPAN LSSTGSRYLN ALVDSAVALE TKDTSLASFI PAVNDLTSDL FRTKSKSEEI KIELEKLEKN LTATLVLEKC LQEDVKKAEL HLSTERAKVD NRRQNMDFLK AKSEEFRFGI KAAEEQLSAR GMDASLSHQS LVALSEKLAR LKQQTIPLKK KLESYLDLMP NPSLAQVKIE EAKRELDSIE AELTRRVDMM EL
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.