Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HADH Protein
A cDNA sequence encoding the HADH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 3033
Nombre HADH Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen HADH
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15929368
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12099-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15919368
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12099-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15909368
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12099-1MG
1 mg
3420.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
3033
Research Use Only
HADH
Human
His
The HADH solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 20% glycerol.
HADH Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSSSTASAS AKKIIVKHVT VIGGGLMGAG IAQVAAATGH TVVLVDQTED ILAKSKKGIE ESLRKVAKKK FAENPKAGDE FVEKTLSTIA TSTDAASVVH STDLVVEAIV ENLKVKNELF KRLDKFAAEH TIFASNTSSL QITSIANATT RQDRFAGLHF FNPVPVMKLV EVIKTPMTSQ KTFESLVDFS KALGKHPVSC KDTPGFIVNR LLVPYLMEAI RLYERGDASK EDIDTAMKLG AGYPMGPFEL LDYVGLDTTK FIVDGWHEMD AENPLHQPSP SLNKLVAENK FGKKTGEGFY KYK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.